Få mere at vide
N-Ethyl-o-toluidin (N-Ethyl-2-methylbenzenamin), TRC
Artikelnummer. 30136624
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136624 5 mL
30134219 10 mL
30041373 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136624 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9230005ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-68-8
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Synonym Benzenamine, N-ethyl-2-methyl-, o-Toluidine, N-ethyl- (7CI,8CI), N-Ethyl-2-methylbenzenamine, 1-(Ethylamino)-2-methylbenzene, 2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline, N-Ethyl-N-(o-tolyl)amine, N-Ethyl-o-methylaniline, N-Ethyl-o-toluidine, NSC 8888, o-Methyl-N-ethylaniline
IUPAC navn N-ethyl-2-methylanilin
SMIL CCNc1ccccc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-o-toluidine(N-Ethyl-2-methyl-benzenamine)
Mængde 5 mL
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Formel vægt 135.1048