Få mere at vide
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamin (100 μg/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 18001510
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
18001510 1 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT83651X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
CAS 16339-04-1
Molekylær formel C5 H12 N2 O
Mængde 1 x 1 mL
Synonym 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine, EIPNA, N-Nitroso-N-ethyl-N-isopropylamine, NEIPA, NEPA
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
SMIL CCN(N=O)C(C)C
IUPAC navn N-ethyl-N-propan-2-ylnitrous amid
Molekylvægt (g/mol) 116.1616
Formel vægt 116.095
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine 100 μg/mL