Få mere at vide
N-Ethyl-N-(4-picolyl)atropamid (>85%), TRC
Artikelnummer. 30007447
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30007447 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30007447 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE68651525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)acrylamide
CAS 57322-50-6
Molekylær formel C17 H18 N2 O
Mængde 25 mg
Synonym N-Ethyl-N-(4-picolyl)atropamide, N-Ethyl-alpha-methylene-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, Apotropicamide
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O/c1-3-19(13-15-9-11-18-12-10-15)17(20)14(2)16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,2-3,13H2,1H3
SMIL CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(=C)c2ccccc2
IUPAC navn N-ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)prop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) 266.34
Formel vægt 266.1419