missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide, 98%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15408498
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408498 100 g 100g
15418498 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15408498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61905.22
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80-39-7
Molekylær formel C9H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 199.268
MDL nummer MFCD00048511
InChI nøgle OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethyl-p-toluenesulfonamide, santicizer 3, n-tosylethylamine, benzenesulfonamide, n-ethyl-4-methyl, n-ethyl-p-tolylsulfonamide, n-ethyl-4-toluenesulfonamide, p-tolueneethylsulfonamide, ethyl tosylamide, p-toluenesulfonyl-n-ethylamide, n-ethyl-p-methylbenzenesulfonamide
PubChem CID 6637
IUPAC navn N-ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
SMIL CCNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
Smeltepunkt 63°C to 65°C
Kogepunkt 208°C (745 mmHg)
Mængde 100 g
Formel vægt 199.27
Procent renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.