Få mere at vide
N-Ethyl-3-buteno-o-toluidide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)but-3-enamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-7,9-10H,1,5,8H2,2-3H3 |
| Formel vægt | 203.131 |