CAS RN 13936-71-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Ethyl-3-buteno-o-toluidide, TRC
CAS: 13936-71-5 Molekylær formel: C13 H17 N O Molekylvægt (g/mol): 203.28 Synonym: N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-3-butenamide,N-Ethyl-3-buteno-o-toluidide (8Cl) IUPAC navn: N-ethyl-N-(2-methylphenyl)but-3-enamide SMIL: CCN(C(=O)CC=C)c1ccccc1C