Få mere at vide
N-ethyl-3,4-dimethoxyanilin, TRC
Artikelnummer. 30387760
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387760 100 mg
30383414 250 mg
30372705 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE927650100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32953-13-2
Molekylær formel C10H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 181.23
Synonym N-Ethyl-3,4-dimethoxybenzenamine, 3,4-Dimethoxy-N-ethylaniline, N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-ethylamine, N-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine, N-Ethyl-3,4-dimethoxyaniline
SMIL CCNc1ccc(OC)c(OC)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-ethyl-3,4-dimethoxyaniline
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-11-8-5-6-9(12-2)10(7-8)13-3/h5-7,11H,4H2,1-3H3
Formel vægt 181.1103