Få mere at vide
N-(Diphenylmethylen)glycin tert-butylester, 99%
Artikelnummer. 15415467
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415467 5 g 5g
15405467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32709.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 81477-94-3 | C19H21NO2 | 295,382 g/mol
N-(diphenylmethylen)glycin-tert-butylester er et nyttigt farvestof til biologiske forskningsformål. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-(diphenylmethylen)glycin tert-butylester er et nyttigt farvestof til biologiske forskningsformål. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81477-94-3
Molekylær formel C19H21NO2
Molekylvægt (g/mol) 295.382
MDL nummer MFCD00134280
InChI nøgle YSHDPXQDVKNPKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-diphenylmethylene glycine tert-butyl ester, diphenylmethylene-glycine t-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethylene amino acetate, n-diphenylmethylene glycerine tert-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethyleneamino acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl diphenylmethyleneamino acetate, n-diphenylmethylene glycinetert-butylester, tert-butyl 2-benzhydrylideneamino acetate, glycine, n-diphenylmethylene-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 688171
IUPAC navn tert-butyl-2-(benzhydrylidenamino)acetat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester
Smeltepunkt 113 °C til 115 °C
Lineær formel (C6H5)2C=NCH2COOC(CH3)3
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 295.38
Procent renhed 99%