Få mere at vide
N-(diphenylmethylen)glycin-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502433 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10502433 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10502433 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369320010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 81477-94-3 | C19H21NR.2 | 295,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester
CAS 81477-94-3
Smeltepunkt 111,0 °C til 115,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C19H21NO2
Lineær formel (C6H5)2C=NCH2CO2C(CH3)3
MDL nummer MFCD00134280
Mængde 1 g
Synonym n-diphenylmethylene glycine tert-butyl ester, diphenylmethylene-glycine t-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethylene amino acetate, n-diphenylmethylene glycerine tert-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethyleneamino acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl diphenylmethyleneamino acetate, n-diphenylmethylene glycinetert-butylester, tert-butyl 2-benzhydrylideneamino acetate, glycine, n-diphenylmethylene-, 1,1-dimethylethyl ester
InChI nøgle YSHDPXQDVKNPKA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn tert-butyl-2-(benzhydrylidenamino)acetat
Molekylvægt (g/mol) 295.38
PubChem CID 688171
Formel vægt 295.38
Procent renhed 98%