Få mere at vide
N-(Diphenylmethylen)aminoacetonitril, 99%
Artikelnummer. 10214840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10214840 5 g Glasflaske 5g
10637484 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124140050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70591-20-7 | C15H12N2 | 220,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70591-20-7
Molekylær formel C15H12N2
Molekylvægt (g/mol) 220.28
MDL nummer MFCD00009970
InChI nøgle VRLJFRODHVSTIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-diphenylmethylene aminoacetonitrile, 2-diphenylmethylene amino acetonitrile, benzhydrylidene-amino-acetonitrile, 2-benzhydrylideneamino acetonitrile, 2-diphenylmethylidene amino acetonitrile, acetonitrile, diphenylmethylene amino, 4,4-diphenyl-3-azabut-3-enenitrile, pubchem13883, benzhydrylideneaminoacetonitrile
PubChem CID 612957
IUPAC navn 2-(benzhydrylidenamino)acetonitril
SMIL N#CCN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 83.0°C to 86.0°C
Farve Grå eller hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2C=NCH2CN
Mængde 5 g
Formel vægt 220.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller eller pulver