Få mere at vide
N-Didesmethyl Loperamide, TRC
Artikelnummer. 30137613
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137613 5 mg
18092640 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137613 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4411355MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66164-06-5
Molekylær formel C27 H29 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 448.98
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylbutanamide
SMIL NC(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Didesmethyl Loperamide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H29ClN2O2/c28-24-13-11-21(12-14-24)26(32)15-18-30(19-16-26)20-17-27(25(29)31,22-7-3-1-4-8-22)23-9-5-2-6-10-23/h1-14,32H,15-20H2,(H2,29,31)
Formel vægt 448.1918