Få mere at vide
N-Desmethyldoxylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyldoxylamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O/c1-16(19-13-12-17-2,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-18-15/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3 |
| Procent renhed | >95% |