Få mere at vide
N-Desmethyl Zopiclone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Demethylzopiclone hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClN6O3.ClH/c17-10-1-2-11(21-9-10)23-14(24)12-13(20-4-3-19-12)15(23)26-16(25)22-7-5-18-6-8-22;/h1-4,9,15,18H,5-8H2;1H |
| Formel vægt | 410.0661 |
| Procent renhed | >95% |