CAS RN 1216659-29-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Desmethyl Zopiclone Hydrochloride, TRC
CAS: 1216659-29-8 Molekylær formel: C16 H15 Cl N6 O3 . Cl H Molekylvægt (g/mol): 411.24 Synonym: 1-Piperazinecarboxylic acid, 6-(5-chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl ester, hydrochloride (1:1),N-DemethylzopicloneHydrochloride IUPAC navn: [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] piperazine-1-carboxylate;hydrochloride SMIL: Cl.Clc1ccc(nc1)N2C(OC(=O)N3CCNCC3)c4nccnc4C2=O