Få mere at vide
N-Desmethyl Tamoxifen Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N-methylethanamine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO.ClH/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2;/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3;1H/b25-24-; |
| Formel vægt | 393.1859 |
| Procent renhed | >95% |