missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl Sildenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethylsildenafil (1-[(3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl)sulfonyl]piperazine) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-16-18-19(26(3)25-16)21(28)24-20(23-18)15-13-14(7-8-17(15)31-5-2)32(29,30)27-11-9-22-10-12-27/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,23,24,28) |
| Formel vægt | 460.1893 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?