Få mere at vide
N-Desmethyl-N-benzyl Sildenafil, TRC
Artikelnummer. 30132690
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132690 500 mg
17922955 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD292205500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1446089-82-2
Molekylær formel C28 H34 N6 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 550.67
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[[4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 5-[2-Ethoxy-5-[[4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Benzyl Sildenafil, Sildenafil-N-benzyl
IUPAC navn 5-[5-(4-benzylpiperazin-1-yl)sulfonyl-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(Cc5ccccc5)CC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl-N-benzyl Sildenafil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C28H34N6O4S/c1-4-9-23-25-26(32(3)31-23)28(35)30-27(29-25)22-18-21(12-13-24(22)38-5-2)39(36,37)34-16-14-33(15-17-34)19-20-10-7-6-8-11-20/h6-8,10-13,18H,4-5,9,14-17,19H2,1-3H3,(H,29,30,35)
Formel vægt 550.2362
Procent renhed >95%