Få mere at vide
N-Desmethyl Loperamide, TRC
Artikelnummer. 30135482
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135482 25 mg
30133029 5 mg
18093040 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29184025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66164-07-6
Molekylær formel C28 H31 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 463.01
Synonym 1-Piperidinebutanamide, 4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-N-methyl-α,α-diphenyl-, 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N-methyl-α,α-diphenyl-1-piperidinebutanamide, Desmethylloperamide, N-Desmethyl Loperamide, R 20905, N-Demethylloperamide
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N-methyl-2,2-diphenylbutanamide
SMIL CNC(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl-loperamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C28H31ClN2O2/c1-30-26(32)28(23-8-4-2-5-9-23,24-10-6-3-7-11-24)18-21-31-19-16-27(33,17-20-31)22-12-14-25(29)15-13-22/h2-15,33H,16-21H2,1H3,(H,30,32)
Formel vægt 462.2074
Procent renhed >95%