Få mere at vide
N-desmethylitopridhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30132978
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132978 25 mg
17914265 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29239025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5922-37-2
Molekylær formel C19 H24 N2 O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 380.86
Synonym 3,4-dimethoxy-N-(4-(2-(methylamino)ethoxy)benzyl)benzamide, hydrochloride (1:1)
IUPAC navn 3,4-dimethoxy-N-[[4-[2-(methylamino)ethoxy]phenyl]methyl]benzamid; hydrochlorid
SMIL Cl.CNCCOc1ccc(CNC(=O)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Itopride Impurity 12 HCl
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O4.ClH/c1-20-10-11-25-16-7-4-14(5-8-16)13-21-19(22)15-6-9-17(23-2)18(12-15)24-3;/h4-9,12,20H,10-11,13H2,1-3H3,(H,21,22);1H
Formel vægt 380.1503
Procent renhed >95%