Få mere at vide
N-Desmethyl Imatinib, TRC
Artikelnummer. 18051040
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18051040 50 mg
18033140 5 mg
18032040 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29204550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 404844-02-6
Molekylær formel C28 H29 N7 O
Molekylvægt (g/mol) 479.58
Synonym N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)-benzamide, N-Desmethylimatinib, N-[4-Methyl-3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino]phenyl]-4-[(piperazin-1-yl)methyl]benzamide, N-[4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)benzamide, Norimatinib, STI 509-00, Imatinib Imp. C (EP)
IUPAC navn N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]-4-(piperazin-1-ylmethyl)benzamid
SMIL Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCNCC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Imatinib
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C28H29N7O/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34)
Formel vægt 479.2434
Procent renhed >95%