Få mere at vide
N-Desmethyl Droloxifene (contains up to 5% Z isomer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Droloxifene |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-12-14-23(15-13-19)28-17-16-26-2)25(20-8-5-4-6-9-20)21-10-7-11-22(27)18-21/h4-15,18,26-27H,3,16-17H2,1-2H3/b25-24- |
| Formel vægt | 373.2042 |