CAS RN 83647-33-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Desmethyl Droloxifene (contains up to 5% Z isomer), TRC
CAS: 83647-33-0 Molekylær formel: C25 H27 N O2 Molekylvægt (g/mol): 373.49 IUPAC navn: 3-[(Z)-2-[4-[2-(methylamino)ethoxy]phenyl]-1-phenylbut-1-enyl]phenol SMIL: CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2cccc(O)c2)\c3ccc(OCCNC)cc3