missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl Diphenhydramine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30010141
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010141 250 mg
30007324 100 mg
30008062 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010141 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD291780250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53499-40-4
Molekylær formel C16 H19 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 277.79
Synonym 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride, Nordiphenhydramine Hydrochloride, Dimenhydrinate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Imp. A Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
IUPAC navn 2-benzhydryloxy-N-methylethanamine;hydrochloride
SMIL Cl.CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nordiphenhydramine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
Formel vægt 277.1233
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.