missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl Diphenhydramine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nordiphenhydramine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 277.1233 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?