Få mere at vide
N-Desmethyl Clotiazepam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Clotiazepam |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN2OS/c1-2-9-7-11-14(10-5-3-4-6-12(10)16)17-8-13(19)18-15(11)20-9/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 304.0437 |