Få mere at vide
N-Deshydroxyethyl Dasatinib, TRC
Artikelnummer. 30135788
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30135788 5 mg -
30132515 25 mg -
17970535 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2900005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 910297-51-7
Molekylær formel C20 H22 Cl N7 O S
Molekylvægt (g/mol) 443.95
IUPAC navn N-(2-chlor-6-methylphenyl)-2-[(2-methyl-6-piperazin-1-ylpyrimidin-4-yl)amino]-1,3-thiazol-5-carboxamid
SMIL Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CCNCC4)s2
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Deshydroxyethyl Dasatinib
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
Synonym N-Deshydroxyethyl Dasatinib, 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-(1-piperazinyl)-4-pyrimidinyl]amino]-, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-(1-piperazinyl)-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, N-Deshydroxyethyl dasatinib
InChI formel InChI=1S/C20H22ClN7OS/c1-12-4-3-5-14(21)18(12)27-19(29)15-11-23-20(30-15)26-16-10-17(25-13(2)24-16)28-8-6-22-7-9-28/h3-5,10-11,22H,6-9H2,1-2H3,(H,27,29)(H,23,24,25,26)
Formel vægt 443.1295
Procent renhed >95%