missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desethyl Vardenafil, TRC

Artikelnummer. 30134471
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134471 10 mg
30012642 50 mg
17997544 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28995010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 448184-46-1
Molekylær formel C21 H28 N6 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 460.55
Synonym Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-(1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), N-Desethylvardenafil, 2-[2-Ethoxy-5-(piperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
IUPAC navn 2-(2-ethoxy-5-piperazin-1-ylsulfonylphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
SMIL CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCNCC4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desethylvardenafil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-18-23-14(3)19-21(28)24-20(25-27(18)19)16-13-15(7-8-17(16)31-5-2)32(29,30)26-11-9-22-10-12-26/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25,28)
Formel vægt 460.1893
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.