Få mere at vide
N-Desethyl Acetildenafil, TRC
Artikelnummer. 30138426
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138426 10 mg -
30135228 2.5 mg 2.5mg
30008008 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28882010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147676-55-9
Molekylær formel C23 H30 N6 O3
Molekylvægt (g/mol) 438.52
Synonym Acetildenafil-N-desethyl, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-(1-piperazinylacetyl)phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), 5-[2-Ethoxy-5-[2-(1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(1-piperazinylacetyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
IUPAC navn 5-[2-ethoxy-5-(2-piperazin-1-ylacetyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCNCC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desethyl Acetildenafil
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30N6O3/c1-4-6-17-20-21(28(3)27-17)23(31)26-22(25-20)16-13-15(7-8-19(16)32-5-2)18(30)14-29-11-9-24-10-12-29/h7-8,13,24H,4-6,9-12,14H2,1-3H3,(H,25,26,31)
Formel vægt 438.2379