Få mere at vide
N-D-Gluconoyl-L-methionine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-D-Gluconoyl-L-methionine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO8S/c1-21-3-2-5(11(19)20)12-10(18)9(17)8(16)7(15)6(14)4-13/h5-9,13-17H,2-4H2,1H3,(H,12,18)(H,19,20)/t5-,6+,7+,8-,9+/m0/s1 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 327.0988 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |