CAS RN 94231-87-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-D-Gluconoyl-L-methionine, TRC
CAS: 94231-87-5 Molekylær formel: C11H21NO8S Molekylvægt (g/mol): 327.35 Synonym: (S)-4-(Methylthio)-2-((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanamido)butanoic Acid; IUPAC navn: (2S)-4-methylsulfanyl-2-[[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl]amino]butanoic acid SMIL: CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O