Få mere at vide
N-cyclopropyl-4-nitrobenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414908
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414908 100 mg 100mg
15424908 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58673.MC
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 549476-61-1
Molekylær formel C9H10N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 242.249
MDL nummer MFCD00458256
InChI nøgle SFXOKDPLGLHGIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3434716
IUPAC navn N-cyclopropyl-4-nitrobenzensulfonamid
SMIL C1CC1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulfonamide
Mængde 100 mg
Synonym n-cyclopropyl 4-nitrophenylsulfonamide, cyclopropyl 4-nitrophenyl sulfonyl amine, n-cyclopropyl4-nitrophenylsulfonamide, pubchem18638, acmc-209lkb, n-cyclopropyl-4-nitro-benzenesulfonamide, n-cyclopropyl-4-nitrobenzene-1-sulfonamide
Formel vægt 242.25
Procent renhed 97%