Få mere at vide
N’-Cyano-N,N-dimethylguanidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4/c1-8(2)4(6)7-3-5/h1-2H3,(H2,6,7) |
| Formel vægt | 112.0749 |