Få mere at vide
N-Chloroacetyl DL-Homocysteine Thiolactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClNO2S/c7-3-5(9)8-4-1-2-11-6(4)10/h4H,1-3H2,(H,8,9) |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 192.9964 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |