Få mere at vide
n-Butyrophenon, 99%
Artikelnummer. 10704841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10704841 100 mL Glasflaske 100ml
11944851 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154411000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-40-9
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.2
InChI nøgle FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
PubChem CID 10315
IUPAC navn 1-phenylbutan-1-on
SMIL CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyrophenone
Smeltepunkt 11.0°C to 13.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9880g/mL
Kogepunkt 228.0°C to 230.0°C
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCH2CH2CH3
Brydningsindeks 1.5185 to 1.5205
Mængde 100 mL
Beilstein 07,313
Specifik vægtfylde 0.988
Formel vægt 148.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske