Få mere at vide
n-Butylphenylether, 99%
Artikelnummer. 11391677
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391677 100 g 100g
11381677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04703.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1126-79-0 | C10H14O | 150,221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1126-79-0
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00009438
InChI nøgle YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl phenyl ether, n-butyl phenyl ether, benzene, butoxy, ether, butyl phenyl, phenyl butyl ether, butoxyphenyl, n-butoxybenzene, butyloxy benzene, n-butylphenylether, butoxy-benzene
PubChem CID 14311
IUPAC navn butoxybenzen
SMIL CCCCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl phenyl ether
Smeltepunkt -19 °C
Tæthed 0.938
Kogepunkt 210 °C til 211 °C
Flammepunkt 82 °C (179 °F)
Brydningsindeks 1.497
Mængde 100 g
Beilstein 1635559
Formel vægt 150.22
Procent renhed 99%