Få mere at vide
n-Butylphenylether, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyl phenyl ether |
| Smeltepunkt | -19 °C |
| Tæthed | 0.938 |
| Kogepunkt | 210 °C til 211 °C |
| Flammepunkt | 82 °C (179 °F) |
| Brydningsindeks | 1.497 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1635559 |
| Formel vægt | 150.22 |
| Procent renhed | 99% |