Få mere at vide
N-Butyl-N-methylnitrosamin (1 mg/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 30007383
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30007383 1 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30007383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT89401X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Butyl-N-methylnitrosamine
CAS 7068-83-9
Molekylær formel C5 H12 N2 O
Mængde 1 x 1 mL
Synonym 1-Butanamine, N-methyl-N-nitroso-, Butylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-1-butanamine, Methylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-butylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-methylbutylamine, N-Nitrosobutylmethylamine, N-Nitrosomethylbutylamine, Nitrosomethylbutylamine, n-Butylmethylnitrosamine, N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine, NBMA
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3
SMIL CCCCN(C)N=O
IUPAC navn N-butyl-N-methylnitro amid
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Formel vægt 116.095