Få mere at vide
n-Butylbenzoat, 98%
Artikelnummer. 11418866
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418866 250 g 250g
11408866 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17010.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 136-60-7 | C11H14O2 | 178,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 136-60-7
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00009439
InChI nøgle XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl benzoate, benzoic acid, butyl ester, anthrapole az, benzoic acid butyl ester, dai cari xbn, benzoic acid n-butyl ester, butylester kyseliny benzoove, butylbenzoate, unii-1tgz0d0o8i, butylester kyseliny benzoove czech
PubChem CID 8698
IUPAC navn butylbenzoat
SMIL CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Butyl benzoate
Smeltepunkt -22 °C
Tæthed 1.011
Kogepunkt 250 °C
Flammepunkt 106 °C (222 °F)
Brydningsindeks 1.498
Mængde 250 g
Beilstein 1867073
Merck Index 14,1552
Formel vægt 178.23
Procent renhed 98%