Få mere at vide
Thimerosal
Artikelnummer. 11458760
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458760 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11458760 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14043.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-26-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Det bruges som konserveringsmiddel i kosmetik såsom øjenskygge, foundation, solcreme, ansigtsfugtighedscreme og hud anti-aging behandling. Det bruges også i medicinsuspensioner og som et smagstilsætningsstof i fødevarer.
Opløselighed Opløseligt i DMSO, ethylacetat
, methanol.
Bemærkninger
Opbevares i køleskab. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl 4-hydroxybenzoate
CAS 94-26-8
Smeltepunkt 67 °C til 71 °C
Molekylær formel C11H14O3
MDL nummer MFCD00016478
Mængde 100 g
Beilstein 1103741
Merck Index 14,1584
Synonym butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO, ethylacetat, methanol.
InChI nøgle QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn butyl-4-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 194.23
PubChem CID 7184
Formel vægt 194.23
Procent renhed ≥99%