Få mere at vide
n-Butyl 4-hydroxybenzoat, 99+%
Artikelnummer. 11477936
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477936 250 g 250g
11467936 1000 g 1000g
11487936 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14043.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-26-8 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Det bruges som konserveringsmiddel i kosmetik såsom øjenskygge, foundation, solcreme, ansigtsfugtighedscreme og hud anti-aging behandling. Det bruges også i medicinsuspensioner og som et smagstilsætningsstof i fødevarer.
Opløselighed Opløseligt i DMSO, ethylacetat
, methanol.
Bemærkninger
Opbevares i køleskab. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-26-8
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00016478
InChI nøgle QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben, butyl chemosept, butyl parasept, butyl tegosept, butyl butex, tegosept butyl
PubChem CID 7184
IUPAC navn butyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 67 °C til 71 °C
Mængde 250 g
Beilstein 1103741
Merck Index 14,1584
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO, ethylacetat, methanol.
Formel vægt 194.23
Procent renhed ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl 4-hydroxybenzoate