Få mere at vide
n-butyl-4-aminobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450908
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450908 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15450908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54690.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-25-7 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
n-Butyl-4-aminobenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser n-Butyl 4-aminobenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Meget svagt
opløselig i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyl 4-aminobenzoate
CAS 94-25-7
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Kogepunkt 174°C (8 mmHg)
Molekylær formel C11H15NO2
MDL nummer MFCD00017112
Mængde 100 g
Beilstein 1211465
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,1512
Synonym butamben, butesin, butylcaine, butyl aminobenzoate, butesine, butoform, planoform, scuroform, scuroforme, butyl keloform
Opløselighedsinformation Very slightly soluble in water.
InChI nøgle IUWVALYLNVXWKX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
IUPAC navn butyl-4-aminobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 193.246
PubChem CID 2482
ChEBI CHEBI:3231
Formel vægt 193.25
Procent renhed 99%