Få mere at vide
Alfa Aesar™ n-Butoxyacetic acid, 95%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butoxyacetic acid |
| Kogepunkt | 234°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 132.16 |
| Procent renhed | 95% |