Få mere at vide
N-BOC-p-phenylendiamin, 97%
Artikelnummer. 10644165 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10644165 5 g Glasflaske 5g
10567434 1 g Glasflaske 1g
10423194 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10644165 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398330050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 71026-66-9 | C11H16N2O2 | 208,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71026-66-9
Molekylær formel C11H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00043022
InChI nøgle WIVYTYZCVWHWSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 688611
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-aminophenyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-p-phenylenediamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 113 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Synonym tert-butyl 4-aminophenyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino aniline, tert-butyl 4-aminophenylcarbamate, tert-butyl n-4-aminophenyl carbamate, n-boc-p-phenylenediamine, n-boc-1,4-phenylene diamine, n-boc-1,4-phenylenediamine, 4-amino-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-aminophenylcarbamate, 4-t-butyloxycarbonylamino aniline
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-p-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.