Få mere at vide
N-Boc-O-benzyl-L-threonin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-O-benzyl-L-threonine |
| Smeltepunkt | 115 °C til 116 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 309.36 |
| Procent renhed | 99% |