Få mere at vide
N-Boc-O-benzyl-L-threonin, 99%
Artikelnummer. 11470257
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470257 1 g 1g
11480257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21677.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15260-10-3 | C16H23NO5 | 309,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15260-10-3
Molekylær formel C16H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 309.36
MDL nummer MFCD00066062
InChI nøgle CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N
Synonym boc-thr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine, n-boc-o-benzyl-l-threonine, boc-thr bzl, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-threonine, l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl, 2s,3r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-phenylmethoxybutanoic acid
PubChem CID 1549483
IUPAC navn (2S,3R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxybutansyre
SMIL C[C@@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-O-benzyl-L-threonine
Smeltepunkt 115°C to 116°C
Mængde 1 g
Formel vægt 309.36
Procent renhed 99%