Få mere at vide
N-Boc-O-benzyl-D-serine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425297 5 g 5g
11415297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22666.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 47173-80-8
Molekylær formel C15H20NO5
Molekylvægt (g/mol) 294.33
MDL nummer MFCD00038248
InChI nøgle DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-M
Synonym n-boc-o-benzyl-d-serine, boc-d-ser bzl-oh, boc-o-benzyl-d-serine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-d-serine, d-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl, 2r-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-benzyl-oxy-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, pubchem12444, pubchem14944, boc-d-ser obn-oh
PubChem CID 2733693
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-O-benzyl-D-serine
Smeltepunkt 60°C to 63°C
Mængde 5 g
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxypropanoic acid
Formel vægt 295.31
Procent renhed 99%