Få mere at vide
N-BOC-O-Benzyl-D-serin, 98%
Artikelnummer. 10586613 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10586613 25 g Glasflaske 25g
10343342 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586613 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334670250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 47173-80-8 | C15H20NO5 | 294,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 47173-80-8
Molekylær formel C15H20NO5
Molekylvægt (g/mol) 294.33
MDL nummer MFCD00038248
InChI nøgle DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-M
Synonym n-boc-o-benzyl-d-serine, boc-d-ser bzl-oh, boc-o-benzyl-d-serine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-d-serine, d-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl, 2r-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-benzyl-oxy-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, pubchem12444, pubchem14944, boc-d-ser obn-oh
PubChem CID 2733693
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-O-Benzyl-D-serine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58 °C til 61 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik rotationstilstand −19,00 (20,00 °C c=2 80% alkohol)
Specifik rotation -19
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxypropansyre
Formel vægt 295.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver