Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-BOC-O-Benzyl-D-serine |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 58°C to 61°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |