Få mere at vide
N-α-BOC-N-omega-Tosyl-L-arginine, 97%, contains <15% ethyl acetate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11995501
Brand: Thermo Scientific Acros 440830250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 13836-37-8, 141-78-6
Molekylær formel C18H28N4O6S
Molekylvægt (g/mol) 428.51
InChI nøgle WBIIPXYJAMICNU-AWEZNQCLSA-N
Synonym boc-arg tos-oh, boc-arg tos, n alpha-boc-n omega-tosyl-l-arginine, n 2-tert-butoxycarbonyl-n g-tosyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-4-methylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n5-imino 4-methylphenyl sulfonyl amino methyl, boc-arg tos oh, boc-arg ts, ambotzbaa1068, boc arg tos-oh
PubChem CID 83767
IUPAC navn (2S)-5-[[amino-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]methylidene]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-α-BOC-N-ω-Tosyl-L-arginine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 99°C to 100°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Specifik rotation -3.2
Resterende opløsningsmidler 15.0% max. (EtOAc)
Formel vægt 428.51
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder