missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-DL-phenylglycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15478878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478878 25 g 25g
15468878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15478878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62354.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 3601-66-9 | C13H17NO4 | 251.282 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3601-66-9
Molekylær formel C13H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 251.282
MDL nummer MFCD00971063
InChI nøgle HOBFSNNENNQQIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-dl-phg-oh, tert-butoxycarbonylamino-phenyl-acetic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid, tert-butoxycarbonyl amino phenyl acetic acid, n-boc-dl-phenylglycine, boc-phenylglycine, 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-phenylacetic acid, rarechem ak ml 0503, 2-tert-butoxycarbonylamino-2-phenylacetic acid, boc-d-alpha-phenylglycine
PubChem CID 571805
IUPAC navn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-phenyleddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-DL-phenylglycine
Mængde 25 g
Formel vægt 251.28
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.